2'-Metilacetanilida ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: o-Acetotoluidide, o-Acetotoluidid, N-(o-Tolyl)acetamide, N-(2-Methylphenyl)acetamide
A13235.14 A13235.22
A13235.14EA 67.7 EUR
A13235.14 A13235.22
2'-Metilacetanilida ≥98%
2'-Metilacetanilida
Purity: 98+% CAS No.: 120-66-1 Molecular Formula: C9H11NO Formula Weight: 149.19 Melting Point: 109-112° Boiling Point: 296° Merck Reference: 14,74 MDL No.: MFCD00014961
Formula: C₉H₁₁NO
MW: 149,19 g/mol
Pto. Ebullición: 296 °C
Pto. de fusión: 109…112 °C
Densidad: 1,160
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00014961
Núm. CAS: 120-66-1
EINECS: 204-414-4
Índice Merck: 14,74