4'-Metilacetanilida 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: p-Acetotoluidid, p-Acetotoluidide, N-(4-Methylphenyl)acetamide
400165000 400161000
ACRO400165000EA 312 EUR
ACRO400165000 ACRO400161000
4'-Metilacetanilida 99%
4'-Metilacetanilida
Formula: C₉H₁₁NO
MW: 149,19 g/mol
Pto. Ebullición: 307 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 148…151 °C
Densidad: 1,21 g/cm³
Pto. de inflamación: 168 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008677
Núm. CAS: 103-89-9
EINECS: 203-155-4
Índice Merck: 13,00076
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to pink to light brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 147 to 151 °C
GC ≥98.5 %