4'-Metilacetanilida ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: p-Acetotoluidid, p-Acetotoluidide, N-(4-Methylphenyl)acetamide
A13721.14 A13721.22 A13721.36
A13721.14EA 28.9 EUR
A13721.14 A13721.22 A13721.36
4'-Metilacetanilida ≥98%
4'-Metilacetanilida
Purity: 98+% CAS No.: 103-89-9 Molecular Formula: C9H11NO Formula Weight: 149.19 Melting Point: 147-150° Boiling Point: 306-308° Merck Reference: 14,74 MDL No.: MFCD00008677
Formula: C₉H₁₁NO
MW: 149,19 g/mol
Pto. Ebullición: 306…308 °C
Pto. de fusión: 147…150 °C
Densidad: 1,22 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008677
Núm. CAS: 103-89-9
EINECS: 203-155-4
Índice Merck: 14,74