Acetanilida 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
150810010 150810050 150812500 150815000 150810051
ACRO150810010EA 117 EUR
ACRO150810010 ACRO150810050 ACRO150812500 ACRO150815000 ACRO150810051
Acetanilida 99+%
Acetanilida
Formula: C₈H₉NO
Pto. Ebullición: 304 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 111…115 °C
Densidad: 1,22 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 173 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008674
Núm. CAS: 103-84-4
EINECS: 203-150-7
Índice Merck: 13,00051
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to beige to grey to light brown Powder or crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 111 to 115 °C
GC ≥99.0 %