Formanilida 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: N-Phenyl-formamide
158420050 158421000 158425000
ACRO158420050EA 24.3 EUR
ACRO158420050 ACRO158421000 ACRO158425000
Formanilida 99+%
Formanilida
Formula: C₇H₇NO
Pto. Ebullición: 271 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 47…49 °C
Densidad: 1,14 g/cm³
Pto. de inflamación: >112 °C
Número MDL: MFCD00003276
Núm. CAS: 103-70-8
EINECS: 203-136-0
Índice Merck: 13,04262
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light grey-beige Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 46 to 49 °C
GC ≥99.0 %
UV at 280 nm A: ≤0.05
pH 4.0 to 5.0 (10 % in water)
Titration with NaOH ≥98.5 %