Formanilida ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: N-Phenyl-formamide
A12472.22 A12472.14 A12472.36
A12472.22EA 76.3 EUR
A12472.22 A12472.14 A12472.36
Formanilida ≥98%
Formanilida
Purity: 98% CAS No.: 103-70-8 Molecular Formula: C7H7NO Formula Weight: 121.14 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 45-49° Boiling Point: 271° Beilstein Reference: 906934 Merck Reference: 14,4238 MDL No.: MFCD00003276
Formula: C₇H₇NO
Pto. Ebullición: 271 °C
Pto. de fusión: 45…49 °C
Densidad: 1,140
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003276
Núm. CAS: 103-70-8
EINECS: 203-136-0
Índice Merck: 14,4238