2'-Nitroacetanilida ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
N-(2-Nitrophenyl)acetamide
A16677.06
A16677.14
A16677.06EA
32.7
EUR
A16677.06
A16677.14
2'-Nitroacetanilida ≥98%
2'-Nitroacetanilida
Purity: 98+%
CAS No.: 552-32-9
Molecular Formula: C8H8N2O3
Formula Weight: 180.16
Melting Point: 90-93°
Beilstein Reference: 1959178
Merck Reference: 14,6581
MDL No.: MFCD00016991
Formula:
C₈H₈N₂O₃ MW: 180,16 g/mol Pto. de fusión: 90…93 °C Densidad: 1,420 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00016991 Núm. CAS: 552-32-9 EINECS: 209-009-6 Índice Merck: 14,6581 |