2'-Nitroacetanilida para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Sinónimos: N-(2-Nitrophenyl)acetamide
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20879.0025 8.20879.0100
8.20879.0025EA 48.1 EUR
8.20879.0025 8.20879.0100
2'-Nitroacetanilida para síntesis, Sigma-Aldrich®
2'-Nitroacetanilida
Formula: C₈H₈N₂O₃
MW: 180,16 g/mol
Densidad: 1 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00016991
Núm. CAS: 552-32-9
EINECS: 209-009-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) slightly soluble
Melting Point 90 - 93 °C
Molar Mass 180.16 g/mol
Hill Formula C8H8N2O3