4'-Nitroacetanilida 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: N-(4-Nitrophenyl)acetamide
415750250 415751000
ACRO415750250EA 85.5 EUR
ACRO415750250 ACRO415751000
4'-Nitroacetanilida 99%
4'-Nitroacetanilida
Formula: C₈H₈N₂O₃
Pto. Ebullición: 409 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 213…216 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007303
Núm. CAS: 104-04-1
EINECS: 203-169-0
Índice Merck: 12,06677
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to yellow-green to green-brown Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 213 to 216 °C
HPLC ≥98.5 %