4'-Nitroacetanilida ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
N-(4-Nitrophenyl)acetamide
A13539.06
A13539.14
A13539.06EA
28.6
EUR
A13539.06
A13539.14
4'-Nitroacetanilida ≥98%
4'-Nitroacetanilida
Purity: 98%
CAS No.: 104-04-1
Molecular Formula: C8H8N2O3
Formula Weight: 180.16
Melting Point: 215-217°
Beilstein Reference: 2211962
Merck Reference: 14,6581
MDL No.: MFCD00007303
Formula:
C₈H₈N₂O₃ MW: 180,16 g/mol Pto. Ebullición: 409 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 215…217 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007303 Núm. CAS: 104-04-1 EINECS: 203-169-0 Índice Merck: 14,6581 |