4'-Nitroacetanilida para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Atención
Sinónimos: N-(4-Nitrophenyl)acetamide
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20880.0025 8.20880.0100
8.20880.0025EA 49.7 EUR
8.20880.0025 8.20880.0100
4'-Nitroacetanilida para síntesis, Sigma-Aldrich®
4'-Nitroacetanilida
Formula: C₈H₈N₂O₃
Pto. Ebullición: 409 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 215 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007303
Núm. CAS: 104-04-1
EINECS: 203-169-0
Índice Merck: 12,06677
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 2.2 g/l (25 °C)
Melting Point 212 - 215 °C
Molar Mass 180.16 g/mol