2'-Hidroxiacetanilida 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: N-Acetyl-2-aminophenol, N-(2-Hydroxyphenyl)acetamide, 2-Acetamidophenol, Acetylcholine iodide
102310250 102311000
ACRO102310250EA 33.2 EUR
ACRO102310250 ACRO102311000
2'-Hidroxiacetanilida 97%
2'-Hidroxiacetanilida
Formula: C₈H₉NO₂
MW: 151,16 g/mol
Pto. de fusión: 207…210 °C
Número MDL: MFCD00002181
Núm. CAS: 614-80-2
EINECS: 210-396-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white to beige to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 205 to 210 °C
HPLC ≥96.0 %