2'-Hidroxiacetanilida ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
N-Acetyl-2-aminophenol, N-(2-Hydroxyphenyl)acetamide, 2-Acetamidophenol, Acetylcholine iodide
B21264.14
B21264.22
B21264.14EA
32.9
EUR
B21264.14
B21264.22
2'-Hidroxiacetanilida ≥97%
2'-Hidroxiacetanilida
Purity: 97%
CAS No.: 614-80-2
Molecular Formula: C8H9NO2
Formula Weight: 151.17
Melting Point: 205-210°
Beilstein Reference: 607592
Formula:
C₈H₉NO₂ MW: 151,16 g/mol Pto. de fusión: 205…210 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002181 Núm. CAS: 614-80-2 EINECS: 210-396-9 |