Metacetamol ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3'-Hidroxiacetanilida
A12764.14
A12764.22
A12764.14EA
36.5
EUR
A12764.14
A12764.22
Metacetamol ≥99%
Metacetamol
Purity: 99%
CAS No.: 621-42-1
Molecular Formula: C8H9NO2
Formula Weight: 151.17
Melting Point: 146-149°
Beilstein Reference: 907998
Formula:
C₈H₉NO₂ MW: 151,16 g/mol Pto. Ebullición: 351 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 146…149 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002263 Núm. CAS: 621-42-1 EINECS: 210-687-0 |