Paracetamol 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 4'-Hidroxiacetanilida, Paracetamolum
102330010 102330050 102332500 102330051
ACRO102330010EA 138 EUR
ACRO102330010 ACRO102330050 ACRO102332500 ACRO102330051
Paracetamol 98%
Paracetamol
Formula: C₈H₉NO₂
MW: 151.16 g/mol
Pto. Ebullición: 388
Pto. de fusión: 168…172 °C
Densidad: 1.293 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002328
Núm. CAS: 103-90-2
EINECS: 203-157-5
Índice Merck: 13,00048
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 168 to 172 °C
HPLC ≥97.5 %
Gel strength 500 to 1000 g/cm² (1.5 % at 20 °C)
Ash ≤6 %
Microbial contamination Absent (Salmonella)
pH 5.7 to 7.5 (1.5 % in water)