Paracetamol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 4'-Hidroxiacetanilida, Paracetamolum
A11240.0B A11240.0I A11240.30 A11240.36
A11240.0BEA 123 EUR
A11240.0B A11240.0I A11240.30 A11240.36
Paracetamol ≥98%
Paracetamol
Formula: C₈H₉NO₂
MW: 151.16 g/mol
Pto. Ebullición: 388
Pto. de fusión: 168…172 °C
Densidad: 1.293
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002328
Núm. CAS: 103-90-2
EINECS: 203-157-5
Índice Merck: 13,00048
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance (Color) White
Form crystalline powder
Assay (HPLC) 97.5%