Paracetamol para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
|
Atención
|
Sinónimos:
4'-Hidroxiacetanilida, Paracetamolum
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22325.0250
8.22325.1000
8.22325.9025
8.22325.0050
8.22325.0250EA
48.2
EUR
8.22325.0250
8.22325.1000
8.22325.9025
8.22325.0050
Paracetamol para síntesis, Sigma-Aldrich®
Paracetamol
Formula:
C₈H₉NO₂ MW: 151.16 g/mol Pto. Ebullición: 388 Pto. de fusión: 168 Densidad: 1.34 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002328 Núm. CAS: 103-90-2 EINECS: 203-157-5 Índice Merck: 13,00048 |
Resultados test especificaciones
Solubility | 14 g/l (20 °C) |
Melting Point | 169 - 171 °C |
Molar Mass | 151.16 g/mol |
Boiling Point |
|
Explosion Limit | 15 %(V) |
Density | 1.293 g/cm3 (21 °C) |
pH | 5.5 - 6.5 (H2O, 20 °C) (saturated solution) |
Ignition Point | 540 °C |