Butirato de butilo 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Butyric acid butyl ester
259590010 259590050 259591000
ACRO259590010EA 99.9 EUR
ACRO259590010 ACRO259590050 ACRO259591000
Butirato de butilo 98%
Butirato de butilo
Formula: C₈H₁₆O₂
Pto. Ebullición: 166 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –92 °C
Densidad: 0,8675 g/cm³
Pto. de inflamación: 49 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009450
Núm. CAS: 109-21-7
EINECS: 203-656-8
UN: 1993
ADR: 3,III
Índice Merck: 13,01555
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4050 to 1.4070 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Specific gravity (25°C) 0.866 to 0.869
Acid value ≤1 mg KOH/g