Butirato de butilo ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Butyric acid butyl ester
B24390.AK B24390.AU
B24390.AKEA 33.7 EUR
B24390.AK B24390.AU
Butirato de butilo ≥99%
Butirato de butilo
Purity: 99% CAS No.: 109-21-7 Molecular Formula: C8H16O2 Formula Weight: 144.21 Flash Point: 49°(120°F) Refractive Index: 1.4060 Melting Point: -92° Boiling Point: 164-165° Beilstein Reference: 1747101 Merck Reference: 14,1556 UN No.: 3272 MDL No.: MFCD00009450
Formula: C₈H₁₆O₂
MW: 144,21 g/mol
Pto. Ebullición: 164…165 °C
Pto. de fusión: –92 °C
Densidad: 0,871
Pto. de inflamación: 49 °C (120 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009450
Núm. CAS: 109-21-7
EINECS: 203-656-8
UN: 3272
ADR: 3,III
Índice Merck: 14,1556