Butirato de etilo 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
118180010 118180050 118182500
ACRO118180010EA 56.9 EUR
ACRO118180010 ACRO118180050 ACRO118182500
Butirato de etilo 99%
Butirato de etilo
Formula: C₆H₁₂O₂
MW: 116,16 g/mol
Pto. Ebullición: 252 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –93,3 °C
Densidad: 0,87 g/cm³
Pto. de inflamación: 26 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009394
Núm. CAS: 105-54-4
EINECS: 203-306-4
UN: 1180
ADR: 3,III
Índice Merck: 13,03810
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3910 to 1.3930 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.3 % (K.F.)
GC ≥98.5 %
Acid value ≤1 mg KOH/g
Potassium (K) ≤50 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.01 %