Butirato de etilo ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Butanoic acid ethyl ester, Butyric acid ethyl ester
L06025.AK
L06025.AU
L06025.AKEA
30.3
EUR
L06025.AK
L06025.AU
Butirato de etilo ≥99%
Butirato de etilo
Purity: 99%
CAS No.: 105-54-4
Molecular Formula: CH3CH2CH2CO2CH2CH3
Formula Weight: 116.16
Flash Point: 26°(79°F)
Refractive Index: 1.3920
Melting Point: -93°
Boiling Point: 119-120°
Beilstein Reference: 506331
Merck Reference: 14,3775
UN No.: 1180
MDL No.: MFCD00009394
Formula:
C₆H₁₂O₂ MW: 116.16 g/mol Pto. Ebullición: 119…120 °C Pto. de fusión: –93 °C Densidad: 0.879 Pto. de inflamación: 26 °C (79 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009394 Núm. CAS: 105-54-4 EINECS: 203-306-4 UN: 1180 ADR: 3 III Índice Merck: 13,03810 |