Butirato de metilo 98+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Butyric acid methyl ester, Butanoic acid methyl ester
L04250.AE
L04250.AP
L04250.AEEA
26.7
EUR
L04250.AE
L04250.AP
Butirato de metilo 98+%
Butirato de metilo
Purity: 98+%
CAS No.: 623-42-7
Molecular Formula: CH3CH2CH2COOCH3
Formula Weight: 102.14
Flash Point: 11°(51°F)
Refractive Index: 1.3860
Melting Point: -85 to -84°
Boiling Point: 100-102°
Beilstein Reference: 1740743
Merck Reference: 14,6035
UN No.: 1237
MDL No.: MFCD00009391
Formula:
C₅H₁₀O₂ MW: 102.13 g/mol Pto. Ebullición: 100…102 °C Pto. de fusión: –85…–84 °C Densidad: 0.898 Pto. de inflamación: 11 °C (51 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009391 Núm. CAS: 623-42-7 EINECS: 210-792-1 UN: 1237 ADR: 3 II Índice Merck: 13,06062 |