Butirato de metilo, Supelco®
Proveedor: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
19358-1ML
19358-5ML
19358-1MLEA
53.2
EUR
19358-1ML
19358-5ML
Butirato de metilo, Supelco®
Butirato de metilo
Formula:
C₅H₁₀O₂ Pto. Ebullición: 102 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: –84 °C Densidad: 0,8984 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 14 °C |
Número MDL:
MFCD00009391 Núm. CAS: 623-42-7 EINECS: 210-792-1 UN: 1237 ADR: 3,II Índice Merck: 13,06062 |