Laurato de butilo ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
42024.AC 42024.AE 42024.AP
42024.ACEA 32.6 EUR
42024.AC 42024.AE 42024.AP
Laurato de butilo ≥99%
Laurato de butilo
Purity: 99+% CAS No.: 106-18-3 Molecular Formula: CH3(CH2)10COO(CH2)3CH3 Formula Weight: 256.4 Flash Point: 110°(230°F) Physical Form: Liquid Density: 0.86 Refractive Index: 1.435 Melting Point: -10° Boiling Point: 166° Beilstein Reference: 1776360 MDL No.: MFCD00042870
Formula: C₁₆H₃₂O₂
Pto. Ebullición: 166 °C
Pto. de fusión: –10 °C
Densidad: 0,86
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042870
Núm. CAS: 106-18-3
EINECS: 203-370-3