Laurato de etilo ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
Dodecanoic acid ethyl ester, Ethyl dodecanoate, Ethyl Laurate, Dodecylic acid ethyl ester, Lauric acid ethyl ester
A11188.0F
A11188.AE
A11188.AP
A11188.0FEA
516
EUR
A11188.0F
A11188.AE
A11188.AP
Laurato de etilo ≥98%
Laurato de etilo
Purity: 98%
CAS No.: 106-33-2
Molecular Formula: CH3(CH2)10CO2CH2CH3
Formula Weight: 228.38
Flash Point: 138°(280°F)
Refractive Index: 1.4315
Odour: Fruit-like
Melting Point: -2°
Boiling Point: 268-270°
Beilstein Reference: 1769671
Merck Reference: 14,3818
MDL No.: MFCD00015065
Formula:
C₁₄H₂₈O₂ MW: 228,38 g/mol Pto. Ebullición: 268…270 °C Pto. de fusión: –2 °C Densidad: 0,862 Pto. de inflamación: 138 °C (280 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00015065 Núm. CAS: 106-33-2 EINECS: 203-386-0 Índice Merck: 14,3818 |