Laurato de etilo
Proveedor: Cayman Chemical
Sinónimos: Dodecanoic acid ethyl ester, Ethyl dodecanoate, Ethyl Laurate, Dodecylic acid ethyl ester, Lauric acid ethyl ester
10008203-100 10008203-500 10008203-1
CAYM10008203-100EA 22 EUR
CAYM10008203-100 CAYM10008203-500 CAYM10008203-1
Laurato de etilo
Laurato de etilo
Formula: C₁₄H₂₈O₂
MW: 228,38 g/mol
Pto. Ebullición: 269 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –2 °C
Densidad: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 138 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00015065
Núm. CAS: 106-33-2
EINECS: 203-386-0
Índice Merck: 13,03851