Laurato de etilo para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Sinónimos: Dodecanoic acid ethyl ester, Ethyl dodecanoate, Ethyl Laurate, Dodecylic acid ethyl ester, Lauric acid ethyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.05334.0005 8.05334.0250
8.05334.0005EA 24.9 EUR
8.05334.0005 8.05334.0250
Laurato de etilo para síntesis, Sigma-Aldrich®
Laurato de etilo
Formula: C₁₄H₂₈O₂
MW: 228,38 g/mol
Pto. Ebullición: 269 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –2 °C
Densidad: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 138 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00015065
Núm. CAS: 106-33-2
EINECS: 203-386-0
Índice Merck: 13,03851
Order Now
Resultados test especificaciones
Hill Formula C₁₄H₂₈O₂
Chemical formula CH₃(CH₂)₁₀COOC₂H₅
Molar Mass 228.37 g/mol
Boiling point 272 °C (1013 hPa)
Density 0.86 g/cm³ (20 °C)
Flash point 138 °C
Ignition temperature 300 °C
Melting Point -2 °C
Vapor pressure 0.1 hPa (60 °C)
Refractive Index 1.4308 (20 °C, 589 nm)
Solubility (20 °C) insoluble
LD 50 oral LD50 Rat 5000 mg/kg
LD 50 dermal LD50 Rabbit 5000 mg/kg
Storage class 10 Combustible liquids not in Storage Class 3
WGK WGK 2 water endangering