Laurato de metilo 98+%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Dodecylic acid methyl ester, Methyl dodecanoate, Lauric acid methyl ester, Dodecanoic acid methyl ester
215560025 215560100 215560500 215562500
ACRO215560025EA 29.6 EUR
ACRO215560025 ACRO215560100 ACRO215560500 ACRO215562500
Laurato de metilo 98+%
Laurato de metilo
Formula: C₁₃H₂₆O₂
MW: 214,35 g/mol
Pto. Ebullición: 262 °C (766 mmHg)
Pto. de fusión: 4…5 °C
Densidad: 0,87 g/cm³
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008966
Núm. CAS: 111-82-0
EINECS: 203-911-3
UN: 3082
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4290 to 1.4340 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %