Laurato de metilo ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
Dodecylic acid methyl ester, Methyl dodecanoate, Lauric acid methyl ester, Dodecanoic acid methyl ester
A12492.06
A12492.14
A12492.22
A12492.06EA
47.5
EUR
A12492.06
A12492.14
A12492.22
Laurato de metilo ≥99%
Laurato de metilo
Purity: 99%
CAS No.: 111-82-0
Molecular Formula: CH3(CH2)10CO2CH3
Formula Weight: 214.35
Flash Point: 125°(257°F)
Refractive Index: 1.4325
Melting Point: 4-5°
Boiling Point: 261-262°
Beilstein Reference: 1767780
MDL No.: MFCD00008966
Formula:
C₁₃H₂₆O₂ MW: 214,35 g/mol Pto. Ebullición: 261…262 °C Pto. de fusión: 4…5 °C Densidad: 0,870 Pto. de inflamación: 125 °C (257 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008966 Núm. CAS: 111-82-0 EINECS: 203-911-3 |