Butilo acetato ≥99.7%, CHROMASOLV™ Plus para HPLC, Riedel-de Haën™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Peligro
Sinónimos: Butyl ethanoate, Acetic acid butyl ester, Acetic acid n-butyl ester, n-Butyl acetate
270687-1L 270687-6X1L
270687-1LEA 92.9 EUR
270687-1L 270687-6X1L
Butilo acetato ≥99.7%, CHROMASOLV™ Plus para HPLC, Riedel-de Haën™
Butilo acetato
  • For HPLC, spectrophotometry, and environmental analysis
  • Tested for HPLC-suitability via gradient analysis and UV-VIS spectroscopy
  • Low UV impurity profile
  • Low impurity gradient LC baseline
  • Very low levels of non-volatile impurities
Formula: CH₃COO(CH₂)₃CH₃
MW: 116.16 g/mol
Pto. Ebullición: 126.2 °C (1.013 hPa)
Pto. de fusión: –78 °C
Densidad: 0.881 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 10.4 %(V)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009445
Núm. CAS: 123-86-4
EINECS: 204-658-1
UN: 1123
ADR: 3 III
Índice Merck: 13,01534
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=403329de943f8cb2ea6cd9d73ee35957d2140aa7&vid=682ab82de177b2985e94089408f7efebde59926d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Identity (IR) complying
Assay (GC) Min. 99.65 %
Non-volatile matter Max. 0.0005 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.05 %
Absorbance at 400 nm Max. 0.01
Absorbance at 320 nm Max. 0.01
Absorbance at 300 nm Max. 0.02
Absorbance at 275 nm Max. 0.04
Absorbance at 260 nm Max. 0.20
Absobance at 254 nm Max. 1.0
Explosion Limit 7.6 %
Autoignition Temperature 790 °F
Vapor Pressure 15 mmHg ( 25 °C)