Hexanoato de etilo 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Ethyl caproate, Caproic acid ethyl ester, Hexanoic acid ethyl ester
164990050 164995000 164991000
ACRO164990050EA 26 EUR
ACRO164990050 ACRO164995000 ACRO164991000
Hexanoato de etilo 99+%
Hexanoato de etilo
Formula: C₈H₁₆O₂
MW: 144.21 g/mol
Pto. Ebullición: 168 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 67 °C
Densidad: 0.869 g/cm³
Pto. de inflamación: 54 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009511
Núm. CAS: 123-66-0
EINECS: 204-640-3
UN: 3272
ADR: 3 III
Índice Merck: 13,03812
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4060 to 1.4090 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.3 % (K.F.)
Density (20°C) 0.867 to 0.871 kg/l
GC ≥99.0 %
Acid value ≤1 mg KOH/g