Hexanoato de etilo ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Ethyl caproate, Caproic acid ethyl ester, Hexanoic acid ethyl ester
A13985.0E A13985.22 A13985.36
A13985.0EEA 264 EUR
A13985.0E A13985.22 A13985.36
Hexanoato de etilo ≥99%
Hexanoato de etilo
Purity: 99% CAS No.: 123-66-0 Molecular Formula: CH3(CH2)4CO2CH2CH3 Formula Weight: 144.21 Flash Point: 49°(121°F) Refractive Index: 1.4075 Melting Point: -67° Boiling Point: 166° Merck Reference: 14,3777 UN No.: 3272 MDL No.: MFCD00009511
Formula: C₈H₁₆O₂
MW: 144,21 g/mol
Pto. Ebullición: 166 °C
Pto. de fusión: –67 °C
Densidad: 0,873
Pto. de inflamación: 49 °C (121 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009511
Núm. CAS: 123-66-0
EINECS: 204-640-3
UN: 3272
ADR: 3,III
Índice Merck: 14,3777