Hexanoato de metilo ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Caproic acid methyl ester, Methyl caproate, Hexanoic acid methyl ester
A10757.0B
A10757.18
A10757.30
A10757.0BEA
208
EUR
A10757.0B
A10757.18
A10757.30
Hexanoato de metilo ≥99%
Hexanoato de metilo
Purity: 99%
CAS No.: 106-70-7
Molecular Formula: CH3(CH2)4CO2CH3
Formula Weight: 130.19
Flash Point: 45°(113°F)
Refractive Index: 1.4050
Melting Point: -71°
Boiling Point: 150-151°
Beilstein Reference: 1744683
UN No.: 3272
MDL No.: MFCD00009510
Formula:
C₇H₁₄O₂ MW: 130.19 g/mol Pto. Ebullición: 150…151 °C Pto. de fusión: –71 °C Densidad: 0.885 Pto. de inflamación: 45 °C (113 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009510 Núm. CAS: 106-70-7 EINECS: 203-425-1 UN: 3272 ADR: 3 III |