Formiato de isopropilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Formic acid isopropyl ester
A17222.30
A17222.18
A17222.30EA
154
EUR
A17222.30
A17222.18
Formiato de isopropilo ≥98%
Formiato de isopropilo
Purity: 98%
CAS No.: 625-55-8
Molecular Formula: C4H8O2
Formula Weight: 88.11
Flash Point: -6°(21°F)
Refractive Index: 1.3685
Melting Point: -93°
Boiling Point: 68-71°
Beilstein Reference: 1735844
UN No.: 1281
MDL No.: MFCD00014127
Formula:
C₄H₈O₂ MW: 88.11 g/mol Pto. Ebullición: 68…71 °C Pto. de fusión: –93 °C Densidad: 0.880 Pto. de inflamación: –6 °C (21 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00014127 Núm. CAS: 625-55-8 EINECS: 210-901-2 UN: 1281 |