Formiato de butilo ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Formic acid butyl ester
A13882.AD A13882.AK A13882.AU
A13882.ADEA 27.5 EUR
A13882.AD A13882.AK A13882.AU
Formiato de butilo ≥97%
Formiato de butilo
Purity: 97% CAS No.: 592-84-7 Molecular Formula: HCO2(CH2)3CH3 Formula Weight: 102.13 Flash Point: 18°(64°F) Refractive Index: 1.3910 Melting Point: -92° Boiling Point: 105-107° Beilstein Reference: 1742108 UN No.: 1128 MDL No.: MFCD00003296
Formula: C₅H₁₀O₂
MW: 102.13 g/mol
Pto. Ebullición: 105…107 °C
Pto. de fusión: –92 °C
Densidad: 0.893
Pto. de inflamación: 18 °C (64 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003296
Núm. CAS: 592-84-7
EINECS: 209-772-5
UN: 1128