Formiato de etilo 98+%, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
150670010
150670025
150675000
150670251
ACRO150670010EA
96.3
EUR
ACRO150670010
ACRO150670025
ACRO150675000
ACRO150670251
Formiato de etilo 98+%, puro
Formiato de etilo
Formula:
C₃H₆O₂ Pto. Ebullición: 54 °C (760 mmHg) Pto. de fusión: –80 °C Densidad: 0,917 g/cm³ Pto. de inflamación: –20 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003294 Núm. CAS: 109-94-4 EINECS: 203-721-0 UN: 1190 ADR: 3,II Índice Merck: 13,03841 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3580 to 1.3630 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.0 % |