Formiato de etilo ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
A11113.0F
A11113.AE
A11113.AP
A11113.0FEA
150
EUR
A11113.0F
A11113.AE
A11113.AP
Formiato de etilo ≥97%
Formiato de etilo
Purity: 97%
CAS No.: 109-94-4
Molecular Formula: C3H6O2
Formula Weight: 74.08
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: -19°(-2°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.921
Refractive Index: 1.3600
Appearance: Colourless
Odour: Fruit-like
pH: 4.1
Melting Point: -81°
Boiling Point: 52-54°
Beilstein Reference: 906769
Merck Reference: 14,3807
UN No.: 1190
MDL No.: MFCD00003294
Formula:
C₃H₆O₂ Pto. Ebullición: 52…54 °C Pto. de fusión: –81 °C Densidad: 0,921 Pto. de inflamación: –19 °C (–2 °F) Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00003294 Núm. CAS: 109-94-4 EINECS: 203-721-0 UN: 1190 ADR: 3,II Índice Merck: 14,3807 |