Formiato de metilo 97%, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
126820010
126820025
ACRO126820010EA
43
EUR
ACRO126820010
ACRO126820025
Formiato de metilo 97%, puro
Formiato de metilo
Formula:
C₂H₄O₂ Pto. Ebullición: 31…33 °C (760 mmHg) Pto. de fusión: –100 °C Densidad: 0,968 g/cm³ Pto. de inflamación: –32 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003291 Núm. CAS: 107-31-3 EINECS: 203-481-7 UN: 1243 ADR: 3,I Índice Merck: 12,06153 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3420 to 1.3440 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.05 % |
GC | ≥96.0 % |