Formiato de metilo 98% para espectroscopia
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Formic acid methyl ester
414345000 414340050 414340025
ACRO414345000EA 99.3 EUR
ACRO414345000 ACRO414340050 ACRO414340025
Formiato de metilo 98% para espectroscopia
Formiato de metilo
Formula: C₂H₄O₂
Pto. Ebullición: 32 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –100 °C
Densidad: 0,968 g/cm³
Pto. de inflamación: –32 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003291
Núm. CAS: 107-31-3
EINECS: 203-481-7
UN: 1243
ADR: 3,I
Índice Merck: 12,06153
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.05 %
GC ≥97.5 %
UV at 320 nm A: ≤0.009
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %
Acidity ≤0.0008 meq/g