Formiato de metilo ≥97% may cont. up to ca 3% methanol
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Formic acid methyl ester
A15850.0D A15850.0F A15850.AP
A15850.0DEA 207 EUR
A15850.0D A15850.0F A15850.AP
Formiato de metilo ≥97% may cont. up to ca 3% methanol
Formiato de metilo
Purity: 97% CAS No.: 107-31-3 Molecular Formula: C2H4O2 Formula Weight: 60.05 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: -26°(-14°F) Physical Form: Clear liquid Density: 0.972 Refractive Index: 1.3440 Appearance: Colourless Melting Point: -100° Boiling Point: 32-33° Beilstein Reference: 1734623 Merck Reference: 14,6077 UN No.: 1243 MDL No.: MFCD00003291
Formula: C₂H₄O₂
MW: 60.05 g/mol
Pto. Ebullición: 32…33 °C
Pto. de fusión: –100 °C
Densidad: 0.972
Pto. de inflamación: –26 °C (–14 °F)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00003291
Núm. CAS: 107-31-3
EINECS: 203-481-7
UN: 1243
ADR: 3 I
Índice Merck: 12,06153