Formiato de metilo para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00889.0100 8.00889.1000 8.00889.2500
8.00889.0100EA 25.8 EUR
8.00889.0100 8.00889.1000 8.00889.2500
Formiato de metilo para síntesis, Sigma-Aldrich®
Formiato de metilo
Formula: C₂H₄O₂
Pto. Ebullición: 32 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –100,4 °C
Densidad: 0,9713 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: –32 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003291
Núm. CAS: 107-31-3
EINECS: 203-481-7
UN: 1243
ADR: 3,I
Índice Merck: 12,06153
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 300 g/l (20 °C)
Melting Point -100.4 °C
Molar Mass 60.05 g/mol
Boiling Point 31.5 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 644 hPa (20 °C)
Flash Point -32 °C
Refractive Index 1.3433 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 5 - 23 %(V)
Density 0.968 g/cm3 (20 °C)
pH 4 - 5 (200 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 450 °C