Formiato de propilo ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Formic acid propyl ester
A18090.AE A18090.AP
A18090.AEEA 46.9 EUR
A18090.AE A18090.AP
Formiato de propilo ≥97%
Formiato de propilo
Purity: 97% CAS No.: 110-74-7 Molecular Formula: HCO2CH2CH2CH3 Formula Weight: 88.11 Flash Point: -4°(25°F) Refractive Index: 1.3750 Melting Point: -93° Boiling Point: 80-81° Beilstein Reference: 1739272 Merck Reference: 14,7858 UN No.: 1281 MDL No.: MFCD00003295
Formula: C₄H₈O₂
Pto. Ebullición: 80…81 °C
Pto. de fusión: –93 °C
Densidad: 0,904
Pto. de inflamación: –4 °C (25 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003295
Núm. CAS: 110-74-7
EINECS: 203-798-0
UN: 1281
ADR: 3,II
Índice Merck: 14,7858