Estearato de butilo, tech.
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Stearic acid butyl ester, Butyl octadecanoate
36338.36 36338.A3
36338.36EA 65 EUR
36338.36 36338.A3
Estearato de butilo, tech.
Estearato de butilo
CAS No.: 123-95-5 Molecular Formula: CH3(CH2)16COO(CH2)3CH3 Formula Weight: 340.59 Flash Point: 160°(320°F) Physical Form: Liquid Density: 0.861 Refractive Index: 1.4430 Appearance: Colourless to pale yellow Melting Point: 17-22° Boiling Point: 343° Beilstein Reference: 1792866 Merck Reference: 14,1589 MDL No.: MFCD00026669
Formula: C₂₂H₄₄O₂
MW: 340.59 g/mol
Pto. Ebullición: 343 °C
Pto. de fusión: 17…22 °C
Densidad: 0.861
Pto. de inflamación: 160 °C (320 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00026669
Núm. CAS: 123-95-5
EINECS: 204-666-5
Índice Merck: 14,1589