Estearato de etilo 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Stearic acid ethyl ester, Ethyl octadecanoate
207480050 207480250
ACRO207480050EA 37.5 EUR
ACRO207480050 ACRO207480250
Estearato de etilo 97%
Estearato de etilo
Formula: C₂₀H₄₀O₂
MW: 312.54 g/mol
Pto. Ebullición: 213…215 °C (15 mmHg)
Pto. de fusión: 30…39 °C
Pto. de inflamación: >112 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00009006
Núm. CAS: 111-61-5
EINECS: 203-887-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Powder or low melting crystalline mass or liquid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 30 to 39 °C
GC ≥96.0 %