Estearato de etilo
Proveedor: Cayman Chemical
Sinónimos: Stearic acid ethyl ester, Ethyl octadecanoate
10008196-100 10008196-500
CAYM10008196-100EA 34.1 EUR
CAYM10008196-100 CAYM10008196-500
Estearato de etilo
Estearato de etilo
Formula: C₂₀H₄₀O₂
MW: 312.54 g/mol
Pto. Ebullición: 365
Pto. de fusión: 31
Densidad: 0.8973 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00009006
Núm. CAS: 111-61-5
EINECS: 203-887-4