Estearato de metilo ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Stearic acid methyl ester, Methyl octadecanoate
A13265.06 A13265.14
A13265.06EA 59.3 EUR
A13265.06 A13265.14
Estearato de metilo ≥99%
Estearato de metilo
Purity: 99% CAS No.: 112-61-8 Molecular Formula: CH3(CH2)16CO2CH3 Formula Weight: 298.51 Flash Point: 110°(230°F) Physical Form: Cryst powder Melting Point: 38-42° Boiling Point: 180-182/4mm Beilstein Reference: 1786213 Merck Reference: 14,8804 MDL No.: MFCD00009005
Formula: CH₃(CH₂)₁₆CO₂CH₃
MW: 298.51 g/mol
Pto. Ebullición: 180…182 °C (4 mmHg)
Pto. de fusión: 38…42 °C
Densidad: 1.007 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009005
Núm. CAS: 112-61-8
EINECS: 203-990-4
Índice Merck: 12,08959