Octanoato de etilo 99+%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: Caprylic acid ethyl ester, Octanoic acid ethyl ester, Ethyl caprylate
150510050 150511000 150515000
ACRO150510050EA 28.1 EUR
ACRO150510050 ACRO150511000 ACRO150515000
Octanoato de etilo 99+%
Octanoato de etilo
Formula: C₁₀H₂₀O₂
MW: 172,27 g/mol
Pto. Ebullición: 206 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –47 °C
Densidad: 0,868 g/cm³
Pto. de inflamación: 75 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009552
Núm. CAS: 106-32-1
EINECS: 203-385-5
Índice Merck: 13,03813
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4150 to 1.4200 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.3 % (K.F.)
GC ≥99.0 %
Specific gravity (20°C) 0.866 to 0.87
Acid value ≤1 mg KOH/g