Octanoato de etilo ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
|
Purity: 99%
CAS No.: 106-32-1
Molecular Formula: C10H20O2
Formula Weight: 172.27
Flash Point: 79°(174°F)
Refractive Index: 1.4170
Odour: Ester-like
Melting Point: -47°
Boiling Point: 206-208°
Merck Reference: 14,3778
MDL No.: MFCD00009552
Formula:
C₁₀H₂₀O₂ Pto. Ebullición: 206…208 °C Pto. de fusión: –47 °C Densidad: 0,872 Pto. de inflamación: 79 °C (174 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009552 Núm. CAS: 106-32-1 EINECS: 203-385-5 Índice Merck: 14,3778 |