Octanoato de etilo para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Sinónimos: Caprylic acid ethyl ester, Octanoic acid ethyl ester, Ethyl caprylate
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00202.0005 8.00202.0250 8.00202.9010
8.00202.0005EA 24.9 EUR
8.00202.0005 8.00202.0250 8.00202.9010
Octanoato de etilo para síntesis, Sigma-Aldrich®
Octanoato de etilo
Formula: C₁₀H₂₀O₂
MW: 172.27 g/mol
Pto. Ebullición: 206
Pto. de fusión: –47 °C
Densidad: 0.87 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 81
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009552
Núm. CAS: 106-32-1
EINECS: 203-385-5
Índice Merck: 13,03813
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 0.070 g/l (25 °C)
Melting Point -47 °C
Molar Mass 172.27 g/mol
Boiling Point 208 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.2 hPa (20 °C)
Flash Point 79 °C
Refractive Index 1.4166 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.7 %(V)
Density 0.87 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 325 °C
Synonyms Ethyl caprylate, Octanoic acid ethyl ester
Hill Formula C10H20O2
Chemical Formula CH3(CH2)6COOC2H5