Octanoato de metilo 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: Caprylic acid methyl ester, Octanoic acid methyl ester, Methyl caprylate
414620250 414621000 414625000
ACRO414620250EA 61.5 EUR
ACRO414620250 ACRO414621000 ACRO414625000
Octanoato de metilo 99%
Octanoato de metilo
Formula: C₉H₁₈O₂
MW: 158,24 g/mol
Pto. Ebullición: 79 °C (12 mmHg)
Pto. de fusión: –36,7 °C
Densidad: 0,878 g/cm³
Pto. de inflamación: 73 °C
Número MDL: MFCD00009551
Núm. CAS: 111-11-5
EINECS: 203-835-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4165 to 1.4185 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Specific gravity (20°C) 0.868 to 0.888
Acid value ≤1 mg KOH/g